Learn More
Witeg™ Biogen™ Erlenmeyerkolben mit drei Schikanen
Diese Kolben mit drei Schikanen ermöglichen eine bessere Rührleistung und Gasübertragung. Der Witeg™ Biogen™ Erlenmeyerkolben mit drei Schikanen verfügt über drei Einkerbungen für eine bessere Rührleistung sowie gerade Hälse, die mit Metallkappen versehen werden können, um Spritzer zu reduzieren.
Marke:  Witeg™ 5 507 108
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10737151
  • 112.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graduiert.
  • Beschriftungsfeld.
  • Drei Schikanen.
  • Langer Hals.
Spezifikation
Spezifikation
Metall
38 mm
Orbitalschüttler
Lang
Ja
Kappe
Drei Schikanen
2,000 ml
305 mm
Erlenmeyer
Ja
166 mm