Learn More
Ansell™ BioClean Supatac™ Klebematten
Ansell™ BioClean Supatac™ Klebematten werden aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt, das mit einem antibakteriellen Acrylklebstoff auf Wasserbasis beschichtet ist.
Marke: Ansell™ STB1845
87.57 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 30 nummerierte Schichten
- Antibakterieller Acrylklebstoff auf Wasserbasis
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zertifizierung; Verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5 | |
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton | |
0,045 mm ± 0,005 mm | |
LDPE |
45,72 x 114,3 cm (18 x 45) | |
Antibakterielle Oberfläche | |
Blau |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean Supatac™ Klebematten > Größe (L x B): 45,72 x 114,3 cm (18 x 45in. )
Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur