Learn More
Ansell BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS
Click to view available options
Größe:
S
M
Beschreibung
- Getestet nach Permeationsstandard
- ASTM F739-12
- Ultraschallverschweißte Nähte mit Schutzband
- Schnürbänder auf der Rückseite
- Verstellbarer Nackenverschluss
- Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
- Silikonfrei
- Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
- Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
- Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
- Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
- Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
- Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Größe | S |
Material | Polypropylen, Polyethylen |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Verschlusstyp | Bindeband in der Taille |
Sterilität | Unsteril |
Stulpenform | Elastisch |
Widerstand | Flüssigkeiten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kritische und kontrollierte Umgebungen |
Zertifizierung/Konformität | ASTM F739 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
24Stunden
1Minuten
11Sekunden
21Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur