Learn More
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln
Click to view available options
Größe:
S
M
L
X-Large
Beschreibung
- Ultraschallverschweißte Nähte mit Schutzband
- Schnürbänder auf der Rückseite
- Verstellbarer Nackenverschluss
- Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
- Blaues BioClean-C CleanTough-Gewebe und100 %-Polyester-Manschetten
- Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
- Silikonfrei
- Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
- Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
- Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
- Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
- Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
- Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
- Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006
Spezifikation
Spezifikation
Größe | M |
Material | Polyester |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Verschlusstyp | Bindeband in der Taille |
Sterilität | Steril |
Stulpenform | Elastisch |
Widerstand | Test = Abrasion Resistance - Result = 10 to 100 cycles - Performance class (EN 14325) = 1; Test = Trapezoidal tear Resistance - Result MD 50.6 N - Performance class (EN 14325) = 3; Test = Trapezoidal tear Resistance - Result CD 32.3 N - Performance class (EN14325) = 2 |
Saumtyp | Ultraschallverschweißt und abgeklebt |
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
14Stunden
5Minuten
47Sekunden
6
Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur