Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit
Das BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit ist eine schnelle, einfache Aufreinigungsmethode für DNA-Sequenzierungsreaktionen, mit dem nicht eingebaute BigDye™ Terminatoren und Salze entfernt werden können.
Marke:  Applied Biosystems™ 4376486
294.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15929202
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: 2 ml XTerminator™ Lösung (bei 4 °C lagern), 9 ml SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern)
Beschreibung
Beschreibung
  • Wegfall des Flüssigkeitstransfers – Verwendung einer einzelnen Platte
  • Restloses Entfernen von Farbstofftropfen
  • Stabilisierung der Proben vor der Analyse
  • Verbesserung des Sequenzierungsablaufs
  • Manuelle oder automatisierte Protokolle
  • Schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mL Xterminator™ Lösung (bei 4 °C lagern), 9 mL SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern)
Sequenzierungsreaktionen
Sequenzierung
100
Aufreinigungskit
Nasseis
40 min
Kit
DNA
2 Flaschen
BigDye XTerminator™, BigDye™
2 Flaschen
Sequenzierungsreaktionen
10 μl