Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator Version 3.1 Zyklus-Sequenzierungskit
BigDye™ Terminator v3.1 Zyklus-Sequenzierungskit mit stabiler, hochflexibler Chemie
Marke:  Applied Biosystems™ 4337454
516.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16375292
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: 10 x 20 ml-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v3.1 Fertiges Reaktionsgemisch, 4 Röhrchen M13 (-21) Primer, 4 Röhrchen pGEM Control DNA, 1 x 233 ml-Röhrchen mit 5x Sequenzierungspuffer (kann bei 4 °C gelagert werden)
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbessern Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse für ein breites Spektrum von Sequenzierungsanwendungen.
  • Optimiert für lange Leseweiten
  • Bessere Farbstoffmobilitätseigenschaften
  • Verbesserte Leistung beim Lesen durch GT-reiche Regionen
  • Längere und höherwertige Auslesungen mit einheitlichen Spitzenhöhen und optimaler Signal-Balance
  • Höhere Produktivität und geringere Kosten
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20-µl-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v3.1 Fertiges Reaktionsgemisch, 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, 1 Röhrchen pGEM Control DNA und 1 ml Röhrchen mit 5X Sequenzierungspuffer. Kit bei -15 °C bis -25 °C lagern. Der BigDye™ Sequenzierungspuffer kann bei 4 °C gelagert werden
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
BigDye™ Terminator
24 Reactions
BAC-DNA, Lambda-DNA, genomische DNA (bakteriell), einzelsträngige DNA, Rolling Circle Amplified Products, Fosmide, PCR-Amplikonen (50:50 Heterozygoten), Plasmid-DNA (≤15 Kb), PCR-Amplikonen
Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate
AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), vergleichende Sequenzierung (Germline Mutationen - 50:50), GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), Mixed-Base Erkennung, Long-Read Sequenzierung, Resequenzierung, Denovo-Sequenzierung - hoher Durchsatz (cDNA), GT-reiche oder Sequenzierung schwerer Templaten
Sequenzierungspuffer
Fluorescent Dye Terminator Sequencing