Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator Version 3.1 Zyklus-Sequenzierungskit
BigDye™ Terminator v3.1 Zyklus-Sequenzierungskit mit stabiler, hochflexibler Chemie
434.00 € - 227900.00 €
Spezifikation
Format | Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator |
Produktlinie | BigDye™ Terminator |
Produkttyp | Sequenzierungspuffer |
Verfahren | Fluorescent Dye Terminator Sequencing |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16375292
|
Applied Biosystems™
4337454 |
24 Reactions | |||||||
15781836
|
Applied Biosystems™
4337455 |
100 Reactions |
1808.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15809796
|
Applied Biosystems™
4337456 |
1000 Reactions |
14460.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15847581
|
Applied Biosystems™
4337457 |
5000 Reactions |
57200.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15819796
|
Applied Biosystems™
4337458 |
25,000 Reactions | |||||||
Beschreibung
- Verbessern Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse für ein breites Spektrum von Sequenzierungsanwendungen.
- Optimiert für lange Leseweiten
- Bessere Farbstoffmobilitätseigenschaften
- Verbesserte Leistung beim Lesen durch GT-reiche Regionen
- Längere und höherwertige Auslesungen mit einheitlichen Spitzenhöhen und optimaler Signal-Balance
- Höhere Produktivität und geringere Kosten
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate | |
BigDye™ Terminator | |
Fluorescent Dye Terminator Sequencing |
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
Sequenzierungspuffer |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.