Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator Version 3.1 Zyklus-Sequenzierungskit
BigDye™ Terminator v3.1 Zyklus-Sequenzierungskit mit stabiler, hochflexibler Chemie
Marke: Applied Biosystems™ 4337456
9640.48 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beinhaltet: 10 x 20 ml-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v3.1 Fertiges Reaktionsgemisch, 4 Röhrchen M13 (-21) Primer, 4 Röhrchen pGEM Control DNA, 1 x 233 ml-Röhrchen mit 5x Sequenzierungspuffer (kann bei 4 °C gelagert werden)
Beschreibung
- Verbessern Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse für ein breites Spektrum von Sequenzierungsanwendungen.
- Optimiert für lange Leseweiten
- Bessere Farbstoffmobilitätseigenschaften
- Verbesserte Leistung beim Lesen durch GT-reiche Regionen
- Längere und höherwertige Auslesungen mit einheitlichen Spitzenhöhen und optimaler Signal-Balance
- Höhere Produktivität und geringere Kosten
Bestellinformation
Je
Spezifikation
• 10 Röhrchen mit BigDye™ Terminator v3.1 Fertiges Reaktionsgemisch • M13 (-21) Primer • pGEM™-3Zf(+) doppelsträngige DNA-Kontrollvorlage • 1 × 12-ml-Röhrchen mit 5X Sequenzierungspuffer (kann bei 4 °C gelagert werden) Das Kit bei -15 °C bis -25 °C lagern und wiederholte Gefrier-Auftauzyklen vermeiden. |
|
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
BigDye™ | |
1000 Reactions | |
BAC-DNA, Lambda-DNA, genomische DNA (bakteriell), Walzkreis-amplifizierte Produkte, Fosmide, PCR-Amplikone (50:50 Heterozygoten), Plasmid-DNA (≤ 15 Kb), einzelsträngige DNA |
12-Well-Streifen, 8-Well-Streifen, 96- oder 384-Well-Platte | |
Ideal für De-Novo-Sequenzierung, Resequenzierung und Endbearbeitung mit PCR-Produkt, Plasmid, Fosmid und BAC-Templates | |
Sequenzierungspuffer | |
Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.