Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
303.00 € - 1350.00 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17758187
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0909 |
9 x 9 in. |
341.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17748187
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0808 |
8 x 8 in. |
303.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17768187
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET1212 |
12 x 12 in. |
435.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17778187
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET1515 |
15 x 15 in. |
687.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17788187
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET1818 |
18 x 18 in. |
795.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17798187
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET2020 |
20 x 20 in. |
950.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17708197
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET2424 |
24 x 24 in. |
331.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17718197
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET3030 |
30 x 30 in. |
570.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17728197
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET3636 |
36 x 36 in. |
785.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17738197
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET4040 |
40 x 40 in. |
1005.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17748197
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET4545 |
45 x 45 in. |
1215.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17758197
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET4548 |
45 x 48 in. |
1350.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17768197
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET5454 |
54 x 54 in. |
570.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17778197
|
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET5472 |
54 x 72 in. |
1095.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Designed for Steam Sterilization
- Treated to impart water and alcohol repellency
- Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
- Sufficient Microbial Barrier
- Resists Tearing and Punctures
- Does not contain any natural latex rubber
- Processed and Packaged in ISO Certified Cleanrooms
- Certificates of Conformance sent with shipment