Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BHDSHEET4548
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17758197
  • 1385.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
  • Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
  • Ausreichende Mikrobenbarriere
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
  • Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
  • In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
45 x 48 in.