Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 70103-153030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- 100 Å hochreines Silika
- Hohe Oberflächen- und Phasenbelastung
- Die dichte Bindung führt zu ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und Stabilität
- Sehr gute Ergebnisse mit Säuren, Basen und neutralen Verbindungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 7,5 | |
310 m²/g | |
L1 | |
Beta | |
20 % | |
Ja |
3 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
80 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |