Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
609.96 € - 1002.42 €
Spezifikation
Partikelgröße | 3 μm |
---|---|
Porengröße | 100 Å |
USP-Typ | L1 |
Stationäre Phase | C18 |
Kohlenstoffbeladung | 20% |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10271725
|
Thermo Scientific™
70103-054630 |
4.6 mm | 50 mm | ||||||
10149544
|
Thermo Scientific™
70103-052130 |
2,1 mm | 50 mm |
770.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10271715
|
Thermo Scientific™
70103-053030 |
3 mm | 50 mm |
754.81 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10251275
|
Thermo Scientific™
70103-102130 |
2,1 mm | 100 mm |
884.01 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10783206
|
Thermo Scientific™
70103-101030 |
1 mm | 100 mm | ||||||
10154783
|
Thermo Scientific™
70103-154630 |
4,6 mm | 150 mm |
950.99 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10166584
|
Thermo Scientific™
70103-254630 |
4,6 mm | 250 mm |
1002.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10588965
|
Thermo Scientific™
70103-152130 |
2,1 mm | 150 mm |
915.11 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10007404
|
Thermo Scientific™
70103-153030 |
3 mm | 150 mm |
940.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Ligand auf 100Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
3 μm | |
L1 | |
20% | |
Umkehrphase |
100 Å | |
C18 | |
Umkehrphase |