Learn More
Betaine, 5M-Lösung, molekularbiologische Qualität, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
77.40 € - 441.87 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 107-43-7 |
---|---|
Summenformel | C5H11NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 117.148 |
MDL-Nummer | MFCD00012123 |
InChI-Schlüssel | KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin |
PubChem CID | 247 |
ChEBI | CHEBI:17750 |
IUPAC-Name | 2-(Trimethylazaniumyl)acetat |
SMILES | C[N+](C)(C)CC(=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17729629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J77507.V^ |
5 x 1.5 mL | Kunststoffflasche |
114.00 €
7.50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15855428
|
Thermo Scientific
J77507.AB |
10 mL | Kunststoffflasche |
77.40 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15865428
|
Thermo Scientific
J77507.AE |
100 mL | Kunststoffflasche |
441.87 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
107-43-7 | |
117.148 | |
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N | |
247 | |
2-(Trimethylazaniumyl)acetat |
C5H11NO2 | |
MFCD00012123 | |
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin | |
CHEBI:17750 | |
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-] |
Spezifikation
Betaine | |
C5H11NO2 | |
3537113 | |
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Trimethylazaniumyl)acetat | |
247 | |
Molekularbiologie, hochrein |
107-43-7 | |
MFCD00012123 | |
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin | |
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-] | |
117.148 | |
CHEBI:17750 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 203-490-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DS5900000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
RUO – Research Use Only