Learn More
Betaine, 5M-Lösung, molekularbiologische Qualität, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15865428
Click to view available options
Menge:
10 mL
5 x 1.5 mL
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 107-43-7
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.148
MDL-Nummer MFCD00012123
InChI-Schlüssel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-Name 2-(Trimethylazaniumyl)acetat
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaine
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 mL
Beilstein 3537113
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Lösung