Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde
Die Fisherbrand™ Strahlenschutzschilde sind ideal für den Schutz vor Betastrahlung und sind in kleinen, mittleren und großen Größen sowie mit einem 15 cm tiefen gebogenen Boden zur Verwendung mit Sicherheitstabletts oder einem 30 x 30 cm-Flachboden für den Schutz unter dem Labortisch erhältlich.
128.00 € - 144.00 €
Produktcode | Marke | Enthält | Abmessungen | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Abmessungen | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12307177
|
Fisherbrand™
CSR-S1 |
Kleiner fester 15°-Winkel | 453 x 300 x 150 mm | Flacher Boden |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12307187
|
Fisherbrand™
CSR-S2O |
45°-Winkel | 600 x 350 x 300 mm | Flacher Boden |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12387177
|
Fisherbrand™
CSR-S2 |
15°-Winkel | 531 x 350 x 300 mm | Flacher Boden |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12347187
|
Fisherbrand™
CSR-S2T |
Großer fester 15°-Winkel | 530 x 350 x 300 mm | Gekrümmter Boden |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12327177
|
Fisherbrand™
CSR-S1O |
Kleiner fester 45°-Winkel | 455 x 300 x 150 mm | Flacher Boden |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12307197
|
Fisherbrand™
CSR-S4T |
15°-Winkel | 461 x 300 x 150 mm | Gekrümmter Boden |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Beta – Großer 15° Festwinkel – Flacher Boden 35 x 53 cm, Basis 35 x 30 cm
- Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
- Abschirmung, fester Winkel von 15 Grad, flache Basis, Abmessungen: 530 x 350 x 300 mm (H x B X T)
Spezifikation
Beta-Strahlungsabschirmung |