Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde
Die Fisherbrand™ Strahlenschutzschilde sind ideal für den Schutz vor Betastrahlung und sind in kleinen, mittleren und großen Größen sowie mit einem 15 cm tiefen gebogenen Boden zur Verwendung mit Sicherheitstabletts oder einem 30 x 30 cm-Flachboden für den Schutz unter dem Labortisch erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S2O
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12307187
  • 490.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht
  • Strahlenschirm Cleaver Scientific zum Schutz vor Betastrahlung, Schirm, fester flacher Boden im 45-Grad-Winkel, Abmessungen 600 x 350 x 300 mm (HxBxT) 
Spezifikation
Spezifikation
Flacher Boden
45°-Winkel
Beta-Strahlungsabschirmung
600 x 350 x 300 mm