Learn More
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Cleanroom Wipers
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100)
455.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pro-Wipe™ 880 Reinraumwischtücher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Flächengewicht | 71,4 |
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH |
Beschreibung
- Made of 100% polypropylene without the use of cellulose
- Strong, clean wiper offers excellent chemical resistance, high absorbency, and low extractable and ionic levels
- Multilayer microfiber construction produces a soft material that won't scratch or abrade even the most sensitive parts
Bestellinformation
Basis weight: 71.4g/m2.
Spezifikation
Pro-Wipe™ 880 Reinraumwischtücher | |
Autoklavierbar | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Für die Reinigung von Geräten, Wischen bei der Komponentenvorbereitung, Mischung und in Waschbereichen |
Polypropylen | |
71,4 | |
Zur Verwendung in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 und höher, ideal für die Reinigung von Geräten und zum Aufnehmen von verschütteten Flüssigkeiten, Ätzmitteln, Säuren und anderen Chemikalien |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Cleanroom Wipers