Learn More
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Cleanroom Wipers
BIOPHARMA
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100)
Marke:  Berkshire™ PW880.0810.12
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17571986
  • 455.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Hergestellt aus 100 % Polypropylen ohne Verwendung von Cellulose
  • Starkes, sauberes Wischtuch mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit, hoher Saugfähigkeit und geringen extrahierbaren und ionischen Konzentrationen
  • Die mehrlagige Mikrofaserkonstruktion ergibt ein weiches Material, das selbst die empfindlichsten Teile nicht zerkratzt oder abschleift
Order Info
Basis weight: 71.4g/m2.
Specifications
Specifications
Pro-Wipe™ 880 Reinraumwischtücher
25 cm
20 cm
Autoklavierbar
RoHS 2002/05, REACH
Zur Verwendung in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 und höher, ideal für die Reinigung von Geräten und zum Aufnehmen von verschütteten Flüssigkeiten, Ätzmitteln, Säuren und anderen Chemikalien
100/Pack; 12 Pks./Case
8 in.
10 in.
Polypropylen
71,4
10 x 8 in. (25 x 20 cm)
Für die Reinigung von Geräten, Wischen bei der Komponentenvorbereitung, Mischung und in Waschbereichen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0837848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog NumberPW880.0810.12
Chargennummer0835846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2022 Catalog NumberPW880.0810.12
Chargennummer0837848 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum24/06/2022 Catalog NumberPW880.0810.12
Chargennummer0835846 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/04/2022 Catalog NumberPW880.0810.12
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Cleanroom Wipers > 8 x 10 in.