Learn More
Berkshire™ Microseal™ 1200 Wischtücher
BIOPHARMA
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 (Klasse 1)
984.00 €
Spezifikation
Produkttyp MicroSeal™ 1200 Reinraumwischtücher
Material Polyester-Gestrick
Kompatibilität IPA, Aceton und andere Lösungsmittel
Kanten Versiegelt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in ISO-Klasse 3, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zur Reinigung von Geräten und für allgemeine Reinigungsarbeiten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17414302
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Berkshire™
MS1200.1212.6
30,48 cm 30,48 cm
984.00 €
600 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Allzweck-Wischtücher für die Verwendung bei Leckagen, bei der Reinigung von Geräten und der allgemeinen Reinigung.
  • Aus ultraschallversiegeltem 100 % Endlosfilament-Polyester-Strick
  • Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln kompatibel
  • Gewaschen und verpackt in einem ISO 4-Reinraum (Klasse 10)
  • Kritisch geringe Partikel- und Faserbildung
Spezifikation
Spezifikation
MicroSeal™ 1200 Reinraumwischtücher
IPA, Aceton und andere Lösungsmittel
Zur Verwendung in ISO-Klasse 3, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zur Reinigung von Geräten und für allgemeine Reinigungsarbeiten
Polyester-Gestrick
Versiegelt
Fotolithografie Prozessbereiche, Flachbildschirme, Optiken und Kammern reinigen