Learn More
Berkshire™ Microseal™ 1200 Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 (Klasse 1)
Marke: Berkshire™ MS1200.1212.6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Allzweck-Wischtücher für die Verwendung bei Leckagen, bei der Reinigung von Geräten und der allgemeinen Reinigung.
- Aus ultraschallversiegeltem 100 % Endlosfilament-Polyester-Strick
- Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln kompatibel
- Gewaschen und verpackt in einem ISO 4-Reinraum (Klasse 10)
- Kritisch geringe Partikel- und Faserbildung
†Großpackung.
Spezifikation
MicroSeal™ 1200 Reinraumwischtücher | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
IPA, Aceton und andere Lösungsmittel | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
Fotolithografie Prozessbereiche, Flachbildschirme, Optiken und Kammern reinigen |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester-Gestrick | |
Versiegelt | |
Zur Verwendung in ISO-Klasse 3, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zur Reinigung von Geräten und für allgemeine Reinigungsarbeiten |