Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
Marke: Berkshire™ DR670.0404.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
- Steam autoclavable for use in aseptic areas
- Work well with IPA and other solvents
- Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
- Low tendency to shed particles; low extractables
- Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Bestellinformation
Basisgewicht: 67,6g/m2
Spezifikation
Cleanroom Wipe | |
10 cm | |
10 cm | |
Common cleaning and disinfecting solutions | |
67.6 | |
White | |
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) | |
For aerospace, defense electronics, food processing, computer assembly and semiconductor, circuit board, pharmaceutical and biomedical device manufacturing |
4 in. | |
4 in. | |
Polyester Cellulose | |
Autoclavable | |
RoHS 2002/05, REACH, USP | |
Nonwoven | |
For use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments, general purpose wiping and polishing of surface areas, including optics | |
300/Pk. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher > 4 x 4 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur