Learn More
Benzyl-Phenylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.65 € - 116.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 946-80-5 |
---|---|
Summenformel | C13H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 184.24 |
MDL-Nummer | MFCD00020660 |
InChI-Schlüssel | BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole |
PubChem CID | 70352 |
IUPAC-Name | Phenoxymethylbenzol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
946-80-5 | |
184.24 | |
BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N | |
70352 | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2 |
C13H12O | |
MFCD00020660 | |
benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole | |
Phenoxymethylbenzol |
Spezifikation
Benzyl phenyl ether | |
97.5 | |
37°C to 41°C | |
286°C to 287°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
C6H5CH2OC6H5 | |
benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole | |
BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N | |
Phenoxymethylbenzol | |
70352 | |
98% |
946-80-5 | |
100.0 | |
Braun-Orange | |
113°C | |
97.5% min. (GC) | |
C13H12O | |
MFCD00020660 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2 | |
184.24 | |
184.24 | |
Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Benzyl phenyl ether
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.