Learn More
Benzyl-Phenylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153094
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 946-80-5
Summenformel C13H12O
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
MDL-Nummer MFCD00020660
InChI-Schlüssel BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
PubChem CID 70352
IUPAC-Name Phenoxymethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl phenyl ether
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Farbe Braun-Orange
Siedepunkt 286°C to 287°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H5
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl phenyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.