Learn More
γ-Benzyl L-Glutamat, 99+%
23.92 € - 210.05 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1676-73-9 |
---|---|
Summenformel | C12H15NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 237.25 |
MDL-Nummer | MFCD00002633 |
InChI-Schlüssel | BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N |
Synonym | h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl |
PubChem CID | 122337 |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10424345
|
Thermo Scientific Acros
225670010 |
1 g | Glasflasche |
23.92 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10022820
|
Thermo Scientific Acros
225670050 |
5 g | Glasflasche |
65.33 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10157503
|
Thermo Scientific Acros
225670250 |
25 g | Glasflasche |
210.05 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1676-73-9 | |
237.25 | |
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N | |
122337 | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N |
C12H15NO4 | |
MFCD00002633 | |
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl | |
(2S)-2-Amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure |
Spezifikation
γ-Benzyl L-glutamate | |
1676-73-9 | |
Weiß | |
98.5% min. (HPLC) | |
C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H | |
+27.20° (20°C c=2,1N HCL) | |
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N | |
237.25 | |
237.25 | |
Pulver |
99+% | |
162°C to 167°C | |
Echt | |
C12H15NO4 | |
MFCD00002633 | |
+ 27.2 | |
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N | |
(2S)-2-Amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure | |
122337 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 216-826-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- y-Benzyl L-glutamate