Learn More
γ-Benzyl L-Glutamat, 99+%
Artikelnummer. 10157503
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1676-73-9
Summenformel C12H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.25
MDL-Nummer MFCD00002633
InChI-Schlüssel BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonym h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material γ-Benzyl L-glutamate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 162°C to 167°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand +27.20° (20°C c=2,1N HCL)
Spezifische Drehung + 27.2
Formelmasse 237.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • y-Benzyl L-glutamate