Learn More
Benzylalkohol, Puriss., Honeywell Artikelnummer.: 15602500
Benzylalkohol, Puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15602500
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
30 kg
Artikelnummer. 15602500
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 241221L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzylalkohol, Benzolmethanol, Benzoylalkohol, Hydroxytoluol, Benzolcarbinol, Phenylmethylalkohol, Alpha-Toluol, Hydroxymethylbenzol, hydroxymethyl benzene, benzylalcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-Name Phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylalkohol
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP, NF
Dichte 1.045 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 96 °C (204.8 °F)
Glührückstand ≤0.005 % (als SO4)
Zündpunkt 817 °F
Strukturformel C6H5CH2OH
Menge 1 l
UN-Nummer 3334
Beilstein 878307
Dampfdichte 3.7 (vs. Luft)
Formelmasse 108.14 mol
Dampfdruck 13.3 mmHg (100 °C), 3.75 mmHg (77 °C)
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (GC)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM2800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number24122-1L
ChargennummerO0390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number24122-1L
ChargennummerN2790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number24122-1L
ChargennummerN0930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number24122-1L
ChargennummerM3270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2023 Catalog Number24122-1L,24122-2.5L,24122-30KG,24122-4X2.5L,24122-6X1L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzylalkohol, Puriss., Honeywell >