missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Benzonase Nuclease
Marke: Merck 71206-3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
99% | |
Zelllyseenzyme | |
-20 °C | |
25 kU |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Merck Benzonase Nuclease > Concentration: 99% Purity
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur