Learn More
Sampling Systems™ Polypropylenrührer
Dieser Rührer ist ideal zum Rühren von Flüssigkeiten in einem Tank oder Behälter im Labor.
Marke: Sampling Systems™ 8331P-1
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit
- Hygienische, einteilige Konstruktion
- Gesamtlänge 1200 mm
Spezifikation
Rührer | |
Einteilig | |
Rühren von Flüssigkeiten | |
290 mm |
Polypropylen | |
Weiß | |
1200 mm | |
133 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Polypropylenrührer > Polypropylen,1200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur