Learn More
Benzoesäure, 99.6 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
21.31 € - 835.16 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 65-85-0 |
---|---|
Summenformel | C7H6O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.12 |
InChI-Schlüssel | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv |
PubChem CID | 243 |
ChEBI | CHEBI:30746 |
IUPAC-Name | Benzoesäure |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10627231
|
Thermo Scientific Acros
423470250 |
25 g | Kunststoffflasche |
21.31 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10005860
|
Thermo Scientific Acros
423475000 |
500 g | Kunststoffflasche |
85.63 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10799911
|
Thermo Scientific Acros
423470020 |
2 kg | Kunststoffflasche |
216.08 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11974971
|
Thermo Scientific Acros
423470100 |
10 kg | Plastikeimer |
835.16 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
65-85-0 | |
122.12 | |
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv | |
CHEBI:30746 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
C7H6O2 | |
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N | |
243 | |
Benzoesäure |
Spezifikation
Benzoic acid | |
99.5 | |
121.0°C to 123.0°C | |
249.0°C | |
0.005% max. | |
99.6% | |
C6H5CO2H | |
01,49; 13,312 | |
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv | |
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N | |
Benzoesäure | |
243 | |
122.12 | |
ACS-Reagenz | |
Kristallpulver |
65-85-0 | |
100.0 | |
Weiß | |
121°C | |
Echt | |
C7H6O2 | |
09,92 | |
15,1093 | |
Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O | |
122.12 | |
CHEBI:30746 | |
99.6% | |
0.005% max. (in methanol) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht bei Einatmen eine Schädigung der Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-618-2
- Benzoic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only