Learn More
Benzoesäure, 99.6 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzoic acid |
CAS Min. % | 99.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 121.0°C to 123.0°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 249.0°C |
Flammpunkt | 121°C |
Glührückstand | 0.005% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.6% |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Benzoesäure, 99.6 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur