Learn More
Benzo[b]furan-3-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
73.05 € - 204.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 111964-21-7 |
---|---|
Summenformel | C9H5ClO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.587 |
MDL-Nummer | MFCD11841066 |
InChI-Schlüssel | YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg |
PubChem CID | 13024720 |
IUPAC-Name | 1-Benzofuran-3-Carbonylchlorid |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10193504
|
Thermo Scientific Maybridge
CC27502CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
73.05 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10103514
|
Thermo Scientific Maybridge
CC27502DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
204.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
111964-21-7 | |
180.587 | |
YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N | |
13024720 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl |
C9H5ClO2 | |
MFCD11841066 | |
benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg | |
1-Benzofuran-3-Carbonylchlorid |
Spezifikation
Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride | |
96.5 | |
97% | |
MFCD11841066 | |
YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N | |
1-Benzofuran-3-Carbonylchlorid | |
13024720 | |
97% |
111964-21-7 | |
100.0 | |
C9H5ClO2 | |
benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl | |
180.587 | |
180.59 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr