Learn More
Benzo[b]furan-3-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103514
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 111964-21-7
Summenformel C9H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 180.587
MDL-Nummer MFCD11841066
InChI-Schlüssel YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg
PubChem CID 13024720
IUPAC-Name 1-Benzofuran-3-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 97%