Learn More
Benzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.62 € - 561.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 51-17-2 |
---|---|
Summenformel | C7H6N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 118.14 |
MDL-Nummer | MFCD00005585 |
InChI-Schlüssel | HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene |
PubChem CID | 5798 |
ChEBI | CHEBI:41275 |
IUPAC-Name | 1H-Benzimidazol |
SMILES | N1C=NC2=CC=CC=C12 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10644882
|
Thermo Scientific Acros
186420250 |
25 g | Kunststoffflasche |
23.62 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10487390
|
Thermo Scientific Acros
186421000 |
100 g | Kunststoffflasche |
48.64 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10654882
|
Thermo Scientific Acros
186425000 |
500 g | Kunststoffflasche |
159.80 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10105303
|
Thermo Scientific Acros
186420025 |
2.5 kg | Plastikeimer |
561.80 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
51-17-2 | |
118.14 | |
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N | |
5798 | |
1H-Benzimidazol |
C7H6N2 | |
MFCD00005585 | |
benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene | |
CHEBI:41275 | |
N1C=NC2=CC=CC=C12 |
Spezifikation
Benzimidazole | |
51-17-2 | |
100.0 | |
Beige bis Braun | |
Echt | |
C7H6N2 | |
23, 131 | |
benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene | |
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N | |
1H-Benzimidazol | |
5798 | |
118.14 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
98% | |
97.5 | |
171.0°C to 174.0°C | |
>360.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00005585 | |
15, 1083 | |
Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: more soluble in hot water,sparingly soluble in ether,practically insoluble in benzene and petroleum,soluble in aq. sol. of acids and strong alkalies,freely soluble in alcohol,boiling xylene | |
N1C=NC2=CC=CC=C12 | |
118.14 | |
CHEBI:41275 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-081-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DD5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only