Learn More
Benzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105303
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-17-2
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00005585
InChI-Schlüssel HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
IUPAC-Name 1H-Benzimidazol
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzimidazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 171.0°C to 174.0°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt >360.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Plastikeimer
Menge 2.5 kg
Beilstein 23, 131
Merck Index 15, 1083
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle