Learn More
Benzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314599
Benzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314599
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11314599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12268.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-94-5
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00007596
InChI-Schlüssel WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11955
ChEBI CHEBI:38454
IUPAC-Name Benzohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydrazide
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 25 g
Beilstein 471797
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Chargennummer10231895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Chargennummer10241439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2022 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Chargennummer10186901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Chargennummer10223968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Name des Produkts
Benzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >