Learn More
Benzalkoniumchlorid, Alkyl-Verteilung von C8H17 nach C16H33, Thermo Scientific Chemicals
26.73 € - 597.98 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 8001-54-5 |
---|---|
Summenformel | C9H13ClN |
Molekulargewicht (g/mol) | 170.66 |
MDL-Nummer | MFCD00145757 |
Synonym | Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10503771
|
Thermo Scientific Acros
215411000 |
100 g | Glasflasche |
26.73 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10552041
|
Thermo Scientific Acros
215410010 |
1 kg | Glasflasche |
159.80 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10504664
|
Thermo Scientific Acros
215410051 |
5 kg | Kunststoffflasche |
597.98 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
8001-54-5 | |
170.66 | |
Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride |
C9H13ClN | |
MFCD00145757 |
Spezifikation
Benzalkonium chloride | |
8001-54-5 | |
C9H13ClN | |
MFCD00145757 | |
Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride | |
170.66 | |
Echt | |
0.9800g/mL |
40.0°C | |
Feststoff oder dickflüssiges Gel | |
C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33 | |
15, 1061 | |
Solubility in water: 4000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene,almost insoluble in ether | |
95.0 to 104.0% (anhydrous basis) | |
0.98 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H39
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only