Learn More
Benzalkoniumchlorid, Alkyl-Verteilung von C8H17 nach C16H33, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10504664
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-54-5
Summenformel C9H13ClN
Molekulargewicht (g/mol) 170.66
MDL-Nummer MFCD00145757
Synonym Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
Schmelzpunkt 40.0°C
Physikalische Form Feststoff oder dickflüssiges Gel
Menge 5 kg
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33
Merck Index 15, 1061
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene,almost insoluble in ether
Reinheit (%) 95.0 to 104.0% (anhydrous basis)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.98
Dichte 0.9800g/mL