missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

13.00 € - 479.39 €

Chemische Identifikatoren

CAS 1125-88-8
MDL-Nummer MFCD00008491
InChI-Schlüssel HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
IUPAC-Name Dimethoxymethylbenzol
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10781481
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
209790050
5 mL Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10666622
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
209791000
100 mL Glasflasche
36.98 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10676622
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
209792500
250 mL Glasflasche
81.81 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10135693
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
209790010
1 L Glasflasche
224.12 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15119233
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
209790025
2.5 L Glasflasche
479.39 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1125-88-8
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
62375
COC(C1=CC=CC=C1)OC
MFCD00008491
benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
Dimethoxymethylbenzol

Spezifikation

Benzaldehyde dimethyl acetal
1125-88-8
100.0
Authentic
C9H12O2
1.4920 to 1.4940 (20°C, 589nm)
benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
COC(C1=CC=CC=C1)OC
152.193
152.19
Liquid
99+%
97.5
Farblos
98%
C6H5CH(OCH3)2
MFCD00008491
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Dimethoxymethylbenzol
62375
≥97.5%
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.

GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

Warning

missing translation for 'einecsNumber' : 214-413-0

missing translation for 'rtecsNumber' : CU5774000

missing translation for 'tsca' : TSCA

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only