missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10781481
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1125-88-8
MDL-Nummer MFCD00008491
InChI-Schlüssel HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
IUPAC-Name Dimethoxymethylbenzol
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H12O2
Strukturformel C6H5CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'