Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
Marke:  Thermo Scientific™ DS5116-0032
273.80 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10778391
  • 422.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
  • Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
  • Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
  • Inklusive Einsätzen für 1,5 ml-Röhrchen, um die Kompatibilität mit 0,2 bis 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu gewährleisten
  • Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
  • Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
  • Stapelbar und platzsparend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
146mm
243mm
157mm
243 x 157 x 146 mm (9,56 x 6,19 x 5,75 in.)
4 x 8
Gel-Füllung, weißer Deckel
Tischkühlbehälter
0,2 ml bis 0,5 ml
0 °C
5,75 in.
9,56 in.
6.19 in.
4x8 Fächer , Gel gefüllt , 0 Grad .
Hours,Stunden , Stunden, <1 °C , 5.0
Polycarbonat
Blau, Durchsichtig
32 (Kryoröhrchen und 0,2 bis 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen)
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.