Learn More
Gibco™ BenchStable™ MEM
Gibco™ BenchStable™ Basalmedium wurde für Flexibilität und Komfort entwickelt und ermöglicht die Lagerung bei Raumtemperatur.
Marke: Gibco™ A4192202
Beschreibung
Gibco™ BenchStable™ Medium wurden für Flexibilität und Komfort entwickelt und ermöglichen die Lagerung bei Raumtemperatur und unterstützt gleichzeitig die Zellproliferation und maximale Zelldichten, die mit den konventionellen Basalmedien vergleichbar sind, wenn es mit ≥ 10%igem fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt wird.
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Optimiert für Stabilität bei Raumtemperatur
Verwendung von BenchStable™ MEM
Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation. MEM ist mit Earle's Salzen zur Verwendung in einem CO2-Inkubator oder mit Hanks' Salzen zur Verwendung ohne CO2 erhältlich. BenchStable™ MEM mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen verbessert. Dieses Produkt wird mit Earle's Salzen hergestellt. Erfordert eine Supplementierung mit ≥ 10%igem fötalem Kälberserum (FBS).
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ BenchStable™ Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten | |
1 X | |
MEM (Minimum Essential Medium) | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
BenchStable™ | |
Raumtemperatur | |
Bei Raumtemperatur lagern. Vor Licht schützen. |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Geringe Glukosekonzentration, GlutaMAX, Phenolrot | |
cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard | |
10 x 500 mL | |
Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch, nachhaltige Verpackung |