Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube
Wilmad Precision NMR-Quarzröhrchen haben eine extrem niedrige Wärmeausdehnungsrate und eine hohe Zugfestigkeit, die während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glasröhrchen des Typs 1 Klasse A
326.00 € - 462.65 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 4,936 ± 0,0065 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 4,2065 ± 0,0065 mm |
Wandstärke (metrisch) | 0,38 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15328868
|
Wilmad-LabGlass™
66307-0575 |
Gehäuse 507-PP-7QTZ-5 | N/A | |||||||
15338868
|
Wilmad-LabGlass™
66307-0585 |
Gehäuse 507-PP-8QTZ-5 | N/A | |||||||
15358868
|
Wilmad-LabGlass™
66307-0595 |
Gehäuse 507-PP-9QTZ-5 |
448.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15338998
|
Wilmad-LabGlass™
66507-0575 |
Gehäuse 528-PP-7QTZ-5 |
403.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15348998
|
Wilmad-LabGlass™
66507-0585 |
Gehäuse 528-PP-8QTZ-5 | N/A | |||||||
15358998
|
Wilmad-LabGlass™
66507-0595 |
Gehäuse 528-PP-9QTZ-5 | N/A | |||||||
15389018
|
Wilmad-LabGlass™
66607-0575 |
Gehäuse 535-PP-7QTZ-5 |
462.65 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15399018
|
Wilmad-LabGlass™
66607-0585 |
Gehäuse 535-PP-8QTZ-5 | N/A | |||||||
15309028
|
Wilmad-LabGlass™
66607-0595 |
Gehäuse 535-PP-9QTZ-5 | N/A | |||||||
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Natürlich vorkommender Quarz behält eine Transmissionsrate von über 85 % (10 mm-Dicke, unter Berücksichtigung von Reflexionsverlusten) über 265 nm bei, was Quarzröhrchen zu einer guten Wahl in photochemischen Studien macht
- Die Hälfte der dielektrischen Konstante von Pyrextrademark (TM) Glas trägt zur Verbesserung des Qualitätsfaktors bei
- Eine niedrige Bordichte bei oder unter 0.1 ppm garantiert einen sauberen Hintergrund in Boron-11 NMR-Studien
- Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
- Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Quarzröhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
4,936 ± 0,0065 mm | |
4,2065 ± 0,0065 mm | |
0,38 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube