Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Brand:  Bel-Art™ 66400-0575
 View more versions of this product
Product Code. 15318918
  • 101.00 € / 5 Packungen
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Alert:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Description
Description
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
  • Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
  • 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Specifications
Specifications
25 µm
178 mm
4,2065 ± 0,0065 mm
7 in.
Gehäuse 527-PP-7-5
25 µm
4,9635 ± 0,0065 mm
400 MHz
0,38 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers