Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
47.70 € - 322.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
---|---|
Wandstärke (metrisch) | 0,38 mm |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Feldstärke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Feldstärke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15358768
|
Bel-Art™
66100-0575 |
178 mm | 100 MHz | Gehäuse 505-PS-7-5 |
56.75 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15378768
|
Bel-Art™
66100-0585 |
203,2 mm | 100 MHz | Gehäuse 505-PS-8-5 |
56.90 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15388768
|
Bel-Art™
66100-0595 |
228,6 mm | 100 MHz | Gehäuse 505-PS-9-5 |
57.45 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15308798
|
Bel-Art™
66200-0575 |
178 mm | 200 MHz | Gehäuse 506-PP-7-5 |
54.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15318798
|
Bel-Art™
66200-0585 |
203,2 mm | 200 MHz | Gehäuse 506-PP-8-5 |
64.25 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15308818
|
Bel-Art™
66300-0575 |
178 mm | 300 MHz | Gehäuse 507-PP-7-5 |
77.25 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15328818
|
Bel-Art™
66300-0595 |
228,6 mm | 300 MHz | Gehäuse 507-PP-9-5 |
97.25 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15328878
|
Bel-Art™
66350-0585 |
203,2 mm | 350 MHz | Gehäuse 526-PP-8-5 |
99.95 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15318918
|
Bel-Art™
66400-0575 |
178 mm | 400 MHz | Gehäuse 527-PP-7-5 |
95.05 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15338918
|
Bel-Art™
66400-0585 |
203,2 mm | 400 MHz | Gehäuse 527-PP-8-5 |
106.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15348918
|
Bel-Art™
66400-0595 |
228,6 mm | 400 MHz | Gehäuse 527-PP-9-5 |
123.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15378968
|
Bel-Art™
66500-0575 |
178 mm | 500 MHz | Gehäuse 528-PP-7-5 |
114.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15388968
|
Bel-Art™
66500-0585 |
203,2 mm | 500 MHz | Gehäuse 528-PP-8-5 |
132.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15398968
|
Bel-Art™
66500-0595 |
228,6 mm | 500 MHz | Gehäuse 528-PP-9-5 |
152.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15339008
|
Bel-Art™
66600-0575 |
178 mm | 600 MHz | Gehäuse 535-PP-7-5 |
162.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15349008
|
Bel-Art™
66600-0585 |
203,2 mm | 600 MHz | Gehäuse 535-PP-8-5 |
179.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15359008
|
Bel-Art™
66600-0595 |
228,6 mm | 600 MHz | Gehäuse 535-PP-9-5 |
196.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15379028
|
Bel-Art™
66800-0575 |
178 mm | 800 MHz | Gehäuse 541-PP-7-5 |
249.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15389028
|
Bel-Art™
66800-0585 |
203,2 mm | 800 MHz | Gehäuse 541-PP-8-5 |
272.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15358738
|
Bel-Art™
66010-0575 |
178 mm | 1000 MHz | Gehäuse 542-PP-7-5 |
322.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15348798
|
Bel-Art™
66200-0595 |
228,6 mm | 200 MHz | 506-PP-9-5 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15308878
|
Bel-Art™
66350-0575 |
178 mm | 350 MHz | Gehäuse 526-PP-7-5 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15318818
|
Bel-Art™
66300-0585 |
203,2 mm | 300 MHz | Gehäuse 507-PP-8-5 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15338878
|
Bel-Art™
66350-0595 |
228,6 mm | 350 MHz | 526-PP-9-5 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368738
|
Bel-Art™
66010-0585 |
203,2 mm | 1000 MHz | 542-PP-8-5 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Specifications
4,9635 ± 0,0065 mm | |
0,38 mm |