Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Step-Down Ultra-Thin Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Brand: Wilmad-LabGlass™ 66401-9595
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg
Description
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Specifications
13 μm | |
38 μm | |
4.9635± 0.0065 mm | |
400 MHz | |
0.24 mm |
Borosilikatglas | |
228.6 mm | |
4.4965± 0.0065 mm | |
9 in. | |
550-PPT-9-5 |