Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Step-Down Ultra-Thin Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
134.00 € - 175.44 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 4.9635± 0.0065 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 4.4965± 0.0065 mm |
Wandstärke (metrisch) | 0.24 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Feldstärke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Feldstärke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15398888
|
Wilmad-LabGlass™
66351-9575 |
547-PPT-7-5 | 350 MHz | 178 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15308898
|
Wilmad-LabGlass™
66351-9585 |
547-PPT-8-5 | 350 MHz | 203.2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15318898
|
Wilmad-LabGlass™
66351-9595 |
547-PPT-9-5 | 350 MHz | 228.6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15358948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-9575 |
550-PPT-7-5 | 400 MHz | 178 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-9585 |
550-PPT-8-5 | 400 MHz | 203.2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15378948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-9595 |
550-PPT-9-5 | 400 MHz | 228.6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15319018
|
Wilmad-LabGlass™
66601-9575 |
555-PPT-7-5 | 600 MHz | 178 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15329018
|
Wilmad-LabGlass™
66601-9585 |
555-PPT-8-5 | 600 MHz | 203,2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15339018
|
Wilmad-LabGlass™
66601-9595 |
555-PPT-9-5 | 600 MHz | 228,6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Borosilikatglas | |
4.9635± 0.0065 mm | |
4.4965± 0.0065 mm | |
0.24 mm |