Learn More
Bel-Art™ SET PTFE-SCHLAUCHSINKER
Diese TFE-Senkgewichte eignen sich hervorragend für den Einsatz mit Pumpen und Spendern und halten Schläuche am Boden eines Behälters
Marke: Bel-Art™ F32903-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Senkgewichte verfügen über Schlauchanschlüsse für einfachen Schlauchanschluss
- Lösungsmittelbeständig
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Senkgewicht für Schläuche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SET PTFE-SCHLAUCHSINKER > Senkgewicht für Schläuche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur