Learn More
Motic™ Microscope BA310E Trinocular
Die vollständige Koehler-Konfiguration bietet maximale Beleuchtungsqualität selbst für anspruchsvollste Proben. Das Motic™ BA310E Trinokular-Mikroskop kann mit zusätzlichen Kontrastmethoden wie Phasenkontrast, Polarisation und Dunkelfeld sowie Diskussions-/Lehrgeräte erweitert werden, sodass dieses Modell allen Anwenderniveaus eine langfristige Funktionalität bietet.
Marke:  Motic™ 1100100402443
Artikelnummer. 13253769
  • 1790.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Um 30° geneigter Trinokularkopf mit um 360° schwenkbaren Okulartuben für eine bequeme Sicht im Sitzen
  • Einstellung des Augenabstands von 48 bis 75 mm
  • Weitfeldokulare N-WF 10X/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen
  • Fünffach-Objektivrevolver mit Klickstopp für präzise Änderungen der Vergrößerung
  • CCIS™ EC Plan4X, 10X, 20X (optional), 40X, 60X (optional) und 100X-Oil
  • Koaxiales Grob- und Feinfokussiersystem in Mindestabständen von 2 Mikron mithilfe der Spannungseinstellung
  • Vertikaler Bewegungsbereich von 25 mm
  • Großer gestellloser Objekttisch mit 180 x 170 mm mit koaxialer Steuerung der unteren Position
  • Bewegungsbereich 80 x 55 mm
  • Fokussierbarer und zentrierbarer Abbe-Kondensator N.A. 0.90/1.25 mit Irisblende und Objektträgerschlitz
  • Sammellinseneinheit mit aufschraubbarem Filterhalter
  • Integrierte Halogen-6 V/30 W-Köhler-Beleuchtung oder 3 W-LED-Köhler-Beleuchtung (6000K und 4500 K)
Spezifikation
Spezifikation
45 mm blauer Filter, Eintauchöl (5 ml), Netzkabel, Inbussechskant, Flügelschraube, Vinylstaubabdeckung
CCIs plan-achromatisch
Umgekehrtes Fünffach
100/240 V (CE)
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile
BA310E.
Halogen
N-WF10X/20 mm
40X, 100X, 400X, 1000X
20 mm
400 x 220 x 400 mm
Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 0.90/1.25 mit Irisblende und Schlitz
Aufrechtes Mikroskop
Siedentopf Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar, 360° schwenkbar
Biologisches Mikroskop
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Microscope BA310E Trinocular > Okular:N-WF10X/20mm