Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Minizangen
Diese kleinen, leichten Zangen eignen sich ideal für die Probenahme kleiner Materialmengen, von Lebensmitteln bis hin zu Pharmazeutika
Marke: Bel-Art™ F37944-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
These small, lightweight tongs are ideal for sampling small quantities of material ranging from food to pharmaceuticals
- Geriffelte Backen halten feuchte oder trockene Proben sicher
- Die einteiligen sterilen Zangen bestehen aus Polystyrolkunststoff
- Einzeln verpackt, mit Gammastrahlung sterilisiert, mit Chargenstempel für genaue Chargenverfolgung versehen und mit einer Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Ideal für die Probenahme kleiner Materialmengen, von Nahrungsmitteln bis hin zu Pharmazeutika | |
Gezähnt | |
Polystyrol |
4,25 in. | |
11 cm | |
Mini-Zange |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Minizangen > 4.25 Zoll (108 mm) lang
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur