Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tragbares Handschuhkastensystem
Der Bediener und die externe Umgebung werden durch das SP Scienceware™ tragbare Handschuhboxsystem geschützt, einem leichten, eigenständigen tragbaren Isolierungsschrank.
1335.00 € - 2240.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Glove Box |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 33 cm |
Höhe (metrisch) | 55 cm |
Breite (metrisch) | 68,5 cm |
Beinhaltet: Im Lieferumfang sind ein Paar Handschuhe und zwei Klemmringe enthalten
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10626765
|
Bel-Art™
H50028-2000 |
Ohne Gasanschlüsse |
1745.42 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11747395
|
Bel-Art™
H50028-2001 |
Mit Gasanschlüssen |
2240.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12388617
|
Bel-Art™
H50028-0000 |
N/A | |||||||
Beschreibung
- Das große Acrylfenster mit runden, 6 Zoll großen Handschuhöffnungen ermöglicht eine sichere Sicht auf den Betrieb; die seitliche Öffnung mit einem Durchmesser von 8 Zoll ermöglicht ein einfaches Einsetzen von Materialien und Ausrüstung
- Große Neoprenhandschuhe mit einer Länge von 22 Zoll (20 Zoll installiert) sind im Lieferumfang enthalten; bieten guten Schutz vor Gas, Flüssigkeiten oder Feststoffen
- Handschuhe sind mit Klemmringen an den runden, 6 Zoll großen Öffnungen befestigt (im Lieferumfang enthalten)
- Gehäuse aus LDPE mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 13 x 27 x 22 Zoll (33 x 69 x 56 cm). Versandgewicht: 38 lb. (17.2 kg). Beachten Sie, dass Ersatzklemmringe (Herst.- Nr. 500290200) und Ersatzneoprenhandschuhe (Herst.- Nr. H500290000) erhältlich sind.
Spezifikation
Glove Box | |
33 cm | |
55 cm | |
68,5 cm |